Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and Special Reagents
Codice prodotto. 11737707
Click to view available options
Tipo:
Ion Selective Electrode Reagents
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ammonia Electrode
Bromide Electrode, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Calcium Electrode
Carbon Dioxide Electrode
Chloride Electrode
Chlorine Electrode
Cyanide Electrode
Fluoride Electrode
Fluoroborate Electrode, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Ion Selective Electrode
Nitrate Electrode
Nitrogen Oxide Electrode
Potassium Electrode
Sodium Electrode
Sulfide Electrode
Quantità:
475 mL
5 x 50 mL
3.8 l
4 x 475 mL
2 x 1 L
4 x 1 Gal.
Dimensione della confezione:
3.80L
475mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
pezzi 5
Codice prodotto. 11737707
Marca: Thermo Scientific™ 977011
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™.
Misurazioni ISE più accurate e riproducibili con i correttori di forza ionica (ISA) e i reagenti speciali Thermo Scientific™ Orion™. I correttori di forza ionica sono impiegati nelle analisi con elettrodi ionoselettivi e i reagenti speciali con alcuni elettrodi ionoselettivi.
Garanzia: primo utilizzo
Ionic strength adjuster is added to all samples and standards to create a uniform background ionic strength, which provides more reproducible measurements. The ammonia pH-adjusting ISA (951211) and low-level ammonia pH-adjusting ISA (951210) both include a pH-indicating blue dye for instant verification of correct pH in ammonia samples and standards with no pH measurement required. The ammonia pH-adjusting ISA (951211) prevents complexation of ammonia and inhibits formation of metal hydroxides, allowing determination of total ammonia in the sample and increasing the accuracy of results. The low-level ammonia pH-adjusting ISA (951210) is ideal for ammonia samples with a concentration of 10ppm and below that do not contain metal interferences.
All ionic strength adjusters and special reagents are packaged as one 1 pint (475mL) bottle, except:
  • Cat. No. 941709 is packaged as two 1 quart (2 x 1L) bottles
  • Cat. No. 941609 is packaged as four 1 pint (4 x 475mL) bottles
  • Cat. No. 940909 is packaged as one 1 gallon (3.7L) bottle
  • Cat. No. 940999 is packaged as four 1 gallon (4 x 3.7L) bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Acid Reagent for Residual Chlorine Electrode
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chlorine Electrode
Tipo Ion Selective Electrode Reagents
Da utilizzare con (applicazione) Regolatori della forza ionica utilizzati per analisi con elettrodi ionoselettivi e reagenti speciali utilizzati con alcuni elettrodi ionoselettivi
Imballaggio Bottle
Quantità 475 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acid reagent for residual chlorine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, sodiumacetate
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.