Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Bench pH Meters
Orion Lab Star PH111 benchtop pH meters measure pH or ORP with mV and temperature, feature a large backlit display for easy viewability, and offer small footprint to save bench space. The Orion Lab Star pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing and data recording.
655.26€ - 1045.20€
Specifica
Precisione (mV) ±0.2 or ±0.05%, whichever is greater
Precisione (Temperatura) ±0.3°C/±0.5°F
Dettagli di gestione dei dati Transfer single or all data points to printer or computer
Uscite Computer or printer (STARA-106)
Measurement Modes pH with mV and Temperature, ORP with mV and Temperature
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
17731849
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
LSTAR1110
Orion Lab Star PH111 bench pH/mV meter with stand Meter with electrode stand, PC cable, universal power adapter
655.26€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17741849
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
LSTAR1115
Orion Lab Star PH111 bench pH/mV meter standard kit 9157BNMD refillable epoxy-body pH/ATC electrode 916099 pH 4/7/10 buffer, storage and cleaning solution 60 mL kit meter with electrode stand, PC cable, universal power adapter
898.47€
Pezzo
17751849
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
LSTAR1116
Orion Lab Star PH111 bench pH/mV meter easy-to-clean bio kit GD9156BNWP double junction refillable epoxy-body pH electrode 927007MD stainless steel ATC temperature probe 916099 pH 4/7/10 buffer, storage and cleaning solution 60 mL kit meter with electrode stand, PC cable, universal power adapter
965.81€
Pezzo
17761849
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
LSTAR1117
Orion Lab Star PH111 bench pH/mV meter low-maintenance bio kit GD9106BNWP double junction gel-filled epoxy-body pH electrode 927007MD stainless steel ATC temperature probe 916099 pH 4/7/10 buffer, storage and cleaning solution 60 mL kit meter with electrode stand, PC cable, universal power adapter Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17771849
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
LSTAR1118
Orion Lab Star PH111 bench pH/mV meter difficult sample kit 9165 BNWP Sure-Flow refillable epoxy-body pH electrode 927007MD stainless steel ATC temperature probe 916099 pH 4/7/10 buffer, storage and cleaning solution 60 mL kit meter with electrode stand, PC cable, universal power adapter
1045.20€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Bench pH Meters