Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Lead Combination Ion Selective Electrode
Measure lead ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
1045.20€ - 1346.70€
Specifica
Deriva drift-free potentials
Giunzione Free-flowing Sure-Flow™ junction assures stable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori ISE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
10191251
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
9482BN
BNC
1206.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10479102
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
9482SC
Screw Cap
1346.70€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10587401
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
9682BNWP
BNC impermeabile
1045.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Measure lead ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Lead Electrodes.
Features:
  • 9682BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction that allows easy cleaning. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap.The lead electrode makes a sensitive endpoint detector for the titration of sulfate ions with lead perchlorate.
Solutions required:
  • Standard
    • 948206 0.1 M lead standard, 475 mL bottle
    • 948207 0.1 M sodium sulfate standard for sulfate analysis with the lead ISE, 475 mL bottle
  • Electrode fill solution
    • 900062 Optimum Results B electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
Items included with:
  • 900062 Optimum Results B electrode filling solution, 60 mL 1 bottle
  • 948201 Polishing strip. Qty 2.
Warranty period:
  • 12 months from date of purchase
Specifica
Specifica
drift-free potentials
Free-flowing Sure-Flow™ junction assures stable
Misuratori ISE