Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ORP Standards for Redox/ORP Electrodes
Codice prodotto. p-4521270
Click to view available options
Quantità:
475 mL
5 x 60 mL
Dimensione della confezione:
475mL
pezzi 5
Codice prodotto. 11757807
Marca: Thermo Scientific™ 967961
Measure ORP simply and accurately with these standards, stable for up to a year (unopened).
Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP Standards for Redox/ORP Electrodes. Orion OPR standards are stable for up to a year (unopened) and can be used directly from the bottle with no mixing or diluting.
Orion OPR standards are designed for use with gel-filled ORP/ATC Triode™ electrodes (9179BNMD and 9179BN); refillable ORP/ATC Triode electrodes (9180BNMD and 9180BN); glass-bodied ORP electrodes, (9778BNWP and 9778SC); and Sure-Flow™ ORP electrodes, (9678BNWP and 967800).
  • Included in the new ASTM ORP method
  • Used as relative mV standard to calibrate the offset of sample
  • +220mV vs. Ag/AgCl using 4M KCl saturated with AgCl filling solution (Part No. 900011), +420mV vs. Standard Hydrogen Electrode (EH)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione ORP Standard
Imballaggio Bottle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gel-filled ORP/ATC Triode™ electrodes (9179BNMD and 9179BN), Refillable ORP/ATC Triode electrodes (9180BNMD and 9180BN), Glass-bodied ORP electrodes, (9778BNWP and 9778SC), Sure-Flow™ ORP electrodes, (9678BNWP and 967800)
Tipo Redox/ORP Electrode Standard
Quantità 5 x 60 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ORP Standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,boric acid
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.