Learn More
Thermo Scientific™ Microelettrodo combinato per pH Orion™ PerpHecT™ ROSS™
Description
Misurazione di campioni in micro volumi con il microelettrodo pH combinato Thermo Scientific™ Orion™ PerpHecT™ ROSS™. Una guaina protettiva in PTFE sullo stelo in vetro conferisce una maggiore durata rispetto ai microelettrodi pH tradizionali e consente di misurare pH e temperatura in piastre da 384 pozzetti o campioni.
Comprende:
- Cavo da 1 m
Richiede:
- pHmetro
- Elettrodo
- Becher in plastica o in vetro
- Agitatore magnetico
- Soluzioni richieste
- Due tamponi pH: pH 7 e pH 4/10
- ROSS internal filling solution: 3M KCl, Orion n. cat. 810007
Compatibile con:
- Misuratori portatili Orion™ PerpHecT™
Specifications
Specifications
| Descrizione | Elettrodo combinato pH Micro |
| Tipi di connettore | Connettore BNC impermeabile |
| Giunzione | A vetro a doppia giunzione |
| Materiale | Vetro |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Deriva | Meno di 0.002 unità pH/giorno |
| Elettrodo | Glass double junction; Refillable |
| Immersione min. | 4.5 mm |
| Requisiti di stoccaggio | Per garantire una risposta rapida e un flusso libero di liquido attraverso la giunzione, l'elemento sensibile e la giunzione di riferimento non devono asciugarsi. Conservazione per brevi periodi (fino a una settimana): Immergere l'elettrodo in soluzione per elettrodo pH ROSS, Orion 810001 o utilizzare la soluzione di conservazione elettrodo pH, Orion 910001. Per ridurre al minimo le possibilità di rottura l'8220BNWP deve essere sospeso mediante un sostegno per elettrodo e immerso in un becher contenente la soluzione di conservazione per elettrodo pH. L'elettrodo non deve toccare i lati o il fondo del becher. Conservazione prolungata (più di una settimana): La camera di riferimento deve essere riempita e il foro di riempimento deve essere ben chiuso. Coprire l'elemento sensibile e la giunzione di riferimento con il cappuccio/guaina protettiva, contenente poche gocce di soluzione di conservazione. Prima di restituire l'elettrodo da usare, prepararlo come nuovo elettrodo. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 155 mm |
| Visa mer |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.