Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Individual Use Pouches
Codice prodotto. 10185062
Click to view available options
Quantità:
10 x 15 ml
25 x 15 ml
pH:
4.01
7
10.01
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 25
Codice prodotto. 10185062
Marca: Thermo Scientific™ 911010
Edge
Ensure fresh, ready-to-use standards for pH calibration with these pH Buffer individual use pouches.
Ensure fresh, ready-to-use standards for pH calibration with Thermo Scientific™ Orion™ pH Buffer Individual Use Pouches. Buffers are color coded for ease of use. All Orion pH buffers are traceable to NIST™ standard reference materials.
  • Color coded: pH 4.01 buffer is pink, pH 7.00 buffer is yellow, and pH 10.01 buffer is blue
  • Confezionato con le tabelle dei tamponi e delle temperature per una calibrazione accurata e la riconducibilità agli standard NIST
  • Manufactured under ISO 9000 quality standards
  • Pouches are 15mL each and are available in 10 packs or 25 packs
Nota:
i numeri di catalogo riportati di seguito sono stati modificati a causa di un recente aggiornamento del sistema.
Precedente numero di catalogo: 910410
Nuovo numero di catalogo: 910410-WA
Precedente numero di catalogo: 911025
Nuovo numero di catalogo: 911025-WA
Per ordini o preventivi, si prega di utilizzare il nuovo numero di catalogo. I numeri di catalogo vecchi e nuovi sono intercambiabili sui file del certificato di analisi e nelle schede di sicurezza dei materiali (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico pH Buffer, individual use pouches
Punti di ebollizione 100°C
Colore Azzurro
Descrizione Tampone pH 10.01
Da utilizzare con (applicazione) Monouso per calibrazione pH
Da utilizzare con (apparecchiatura) pH Meter and Electrode, single-use
pH 10.01
Forma fisica Liquid
Quantità 10 x 15 ml
Tipo di soluzione Soluzione tampone
Formulazione Water, Sodium Bicarbonate, Methylparaben, FD & C Blue #1, Sodium Carbonate
Imballaggio Busta
Tracciabilità a NIST
Informazioni di solubilità Soluble
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.