Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
Marca: Thermo Scientific™ 910001
55.59 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Description
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Cleaning Solutions
- Solutions are identified by the letters A, B, C, and D, each letter designates a unique formulation
- Cleaning solution A is for removing protein contaminants, cleaning solution B is for removing bacterial contaminants, cleaning solution C is for general cleaning and cleaning solution D is for removing oil and grease contaminants
- Bottles of the ready-to-use cleaning solutions include a small beaker to hold the cleaning solution and a plastic pipet to remove the old electrode filling solution
- pH Electrode Cleaning Solution Kit (900020) includes one bottle each of cleaning solutions A, B, C and D; one beaker and one pipet
Storage Solutions
- Storage solution ensures that the pH electrode works properly after prolonged storage, overnight storage and between samples
Nota:
i numeri di catalogo riportati di seguito sono stati modificati a causa di un recente aggiornamento del sistema.
Precedente numero di catalogo: 900021
Nuovo numero di catalogo: 900021-WA
Precedente numero di catalogo: 900022
Nuovo numero di catalogo: 900022-WA
Per ordini o preventivi, si prega di utilizzare il nuovo numero di catalogo. I numeri di catalogo vecchi e nuovi sono intercambiabili sui file del certificato di analisi e nelle schede di sicurezza dei materiali (MSDS).
Specifications
pH Electrode Storage Solution, 1 pint (475mL) Bottle | |
Soluzione per conservazione elettrodi pH | |
garantisce che l'elettrodo per pH funzioni in modo corretto dopo una conservazione prolungata, la pausa overnight e tra i diversi campioni | |
475 mL |
Elettrodo pH | |
Conservazione | |
Flacone |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.