Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH Buffers and pHISA™ Adjustor
Sample well, rain, distilled/deionized, boiler feed and process waters with this adjustor.
201.00€ - 335.67€
Specifica
Materiale o nome chimico | pH Buffer/Ionic Strength Adjustor |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Provide fast, accurate pH results in high purity and low ionic strength waters. Recommended for samples such as well water, rain water, distilled/deionized water, boiler feed water and process water. |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Meter and Electrode |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11797767
|
Thermo Scientific™
700402 |
4 x 1 pint (4 x 475mL) pH 4.10 Buffer B |
313.56€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11787787
|
Thermo Scientific™
700003 |
pHISA Adjustor Solution Bulk Pack |
201.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11707777
|
Thermo Scientific™
700702 |
Pure Water pH 6.97 Buffer A, 4 x 475mL |
311.55€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11717777
|
Thermo Scientific™
700902 |
Pure Water pH 9.15 Buffer C, 4 x 475mL |
313.56€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10140731
|
Thermo Scientific™
700001 |
Pure Water pH Test Kit |
335.67€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sample well water, rain water, distilled/deionized water, boiler feed water, process water and more with the Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ pH Buffers and pHISA™ Adjustor. It offers fast, accurate pH results in high purity and low ionic strength waters.
Features:
- Increases measurement accuracy
- Reduces electrode drift
- Eliminates contamination of sample
Pure Water pH Test Kit:
- Kit contains special low ionic strength buffers for calibration and pHISA™ adjustor additive, to increase sample ionic strength without changing its pH
- For best results, a high quality pH electrode such as the Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ glass-body pH electrode, Cat. No. 8102BNUWP, is recommended
Specifica
pH Buffer/Ionic Strength Adjustor | |
Provide fast, accurate pH results in high purity and low ionic strength waters. Recommended for samples such as well water, rain water, distilled/deionized water, boiler feed water and process water. | |
pH Meter and Electrode |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.