Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodo pH Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ con giunzione Sure-Flow, connettore BNC
Descrizione
Misurazione di campioni a pH generico e di campioni viscosi o colloidali con l'elettrodo pH Thermo Scientific™ Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™, dal design con giunzione anulare a flusso libero.
- Materiale: Corpo in vetro
- Intervallo pH: da 0 a 14
- Intervallo di temperatura: da 0° a 100°C
- Riferimento interno: ROSS
- Giunzione: Sure-Flow
- Dimensioni: 120 × 12 mm
- Precisione pH: 0.01
- Soluzione di riempimento: 3M KCl, Orion n. cat. 810007
- Diametro tappo: 16 mm
Comprende:
- Protezione bulbo staccabile, due flaconi di soluzioni di riempimento per elettrodo ROSS Orion
Specifica
Specifica
| Descrizione | Elettrodo pH Orion ROSS Sure-Flow |
| Tipi di connettore | BNC impermeabile |
| Giunzione | Sure-Flow |
| Materiale | Corpo in vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
| Tipo | Combination pH Electrode, glass body, BNC waterproof connector |
| Tipo di soluzione di riempimento | KCl 3 M KCl (810007) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Biologici/farmaceutici - tampone TRIS, proteine, enzimi; emulsioni - alimenti, cosmetici, oli; emulsioni - prodotti petroliferi, vernici; usi generici - la maggior parte dei tipi di campione; alta forza ionica - acidi, basi, salamoie, pH > 12 o pH < 2; bassa forza ionica - |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pHmetro standard, connettore BNC |
| Vis mere |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.