Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Glass Bodied pH/ATC Triode™
Codice prodotto. 12493617 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC (Waterproof), RCA
BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN, 8-pin Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12493617
Marca: Thermo Scientific™ 8302BNUMD
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Nessuna necessità di attendere la stabilizzazione delle letture pH nella misurazione di campioni con temperature variabili.
Nessuna necessità di attendere la stabilizzazione delle letture pH nella misurazione di campioni con temperature variabili. Gli elettrodi per pH Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ combinano stabilità, precisione e velocità di risposta della linea ROSS Ultra con la misurazione integrata delle temperature. Gli elettrodi Orion ROSS non contengono argento o cloruro di argento e sono dotati di design a doppia giunzione, per la protezione del campione dalle contaminazioni e per la compatibilità con i tamponi TRIS.
Un solo elettrodo per la misurazione di pH e temperatura
Per misurazioni del pH più veloci. Gli elettrodi per pH ROSS Ultra Triode offrono maggiore flessibilità, accuratezza e precisione per tutte le esigenze di misurazione del pH. Grazie ai sensori di temperatura integrati, questi elettrodi rappresentano una pratica soluzione per le misurazioni di routine dei campioni. Compatibili con i misuratori Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A e Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, nonché con i misuratori di pH Mettler Toledo™.
Mercati di destinazione:
  • farmaceutico
  • produzione alimentare
  • accademico/istituzionale
  • ambientale
Applicazioni:
  • controllo qualità
  • ricerca
  • uso generale
Garanzia: 24 mesi dalla data di acquisto dell'acquirente o 36 mesi dalla data di spedizione del rivenditore, la prima data delle due
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Elettrodi combinati Orion ROSS Ultra a vetro pH/ATC Triode con connettore BNC e MiniDIN a 8 pin e 1 metro di cavo
Tipi di connettore BNC Waterproof, 8-pin MiniDIN, 8-pin Mini-DIN
Giunzione Ceramica
Materiale Corpo in vetro chimicamente resistente
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Elettrodo pH/ATC combinato
Tipo di soluzione di riempimento Soluzione di riempimento di KCl 3 M per elettrodo ROSS (n. di cat. 810007)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratori Orion Versa Star, Star A e Dual Star
Riferimento interno ROSS
Punto isopotenziale 7
Precisione relativa pH 0.03 pH for buffers using automatic temperature compensation
Precisione 0.01
Warranty 2 anni
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.