Learn More
Thermo Scientific™ Elettrodi combinati pH/ATC a bassa manutenzione Orion™ ROSS Ultra™ Triode™
Gli elettrodi combinati a bassa manutenzione per pH/ATC Triode™ Orion™ ROSS Ultra™ di Thermo Scientific™ misurano il pH e la temperatura dei campioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 8107BNURCA
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15950377
  • 398.94€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Maggiore precisione dei valori misurati con un sensore di pH che garantisce prestazioni superiori al variare delle temperature dei campioni. Gli elettrodi combinati a bassa manutenzione per pH/ATC Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ di Thermo Scientific™ coniugano stabilità, precisione e velocità di risposta della linea ROSS Ultra con la misurazione integrata delle temperature. Gli elettrodi Orion ROSS non contengono argento o cloruro di argento e sono dotati di design a doppia giunzione, per la protezione del campione dalle contaminazioni e per la compatibilità con i tamponi TRIS.
Measure pH and Temperature with One Low-Maintenance Electrode
Low ionic strength samples, such as clean waters, present a challenge to pH electrode performance. Sluggish response, poor accuracy and drift are common. The Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode pH electrode responds within one minute, proving a stable, accurate reading.
Complete your pH measurements faster. Get long, maintenance-free electrode lifetime with special long-life gel and innovative capillary glass junction design. Maintain sample integrity, even in TRIS buffers; ROSS double junction design electrodes contain no silver, which can bind with biological samples. With built-in temperature sensors, these electrodes offer a convenient solution for your routine sample measurements.
Compatible with Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, and Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ meters, as well as Mettler Toledo™ pH meters.
Target Markets:
  • Pharmaceutical/Biopharmaceutical
  • Food Manufacturing
  • Academic/Government
  • Environmental
Applications:
  • Quality Control
  • Research
  • General Purpose
Specifica
Specifica
Orion ROSS Ultra Low Maintenance pH/ATC Triode Combination Electrodes with a BNC and RCA Connector and 1 meter cable
Glass Capillary
0 to 14
pH/ATC Combination Electrode
Mettler Toledo Five and Seven Series pH Meters
7
0.01
120 mm
12 mm
BNC Waterproof, RCA
Rugged Epoxy Body, Filled with Low Maintenance Gel
0°C to 80°C
None required
ROSS
0.03 pH for buffers using automatic temperature compensation
18 Months
1 m
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.