Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Billet Electrodes
Acquire an accurate determination of potentiometric halides with dual electrodes using these silver billet electrodes.
288.44€
Specifica
Diametro (sistema metrico) corpo | 12mm |
---|---|
Riferimento interno | Ag/AgCl |
Lunghezza (sistema metrico) | 120mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Orion instruments that perform potentiometric halide determinations |
Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 80°C |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10458912
|
Thermo Scientific™
9780SC |
Silver combination construction w/ceramic junction |
288.44€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Receive an accurate determination of potentiometric halides with dual electrodes using Thermo Scientific™ Orion™ Silver Billet Electrodes. Used for potentiometric halide determinations, these electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode along with a silver billet half-cell.
Warranty: 12 months from date of purchase by Buyer or 18 months from date of shipment from Seller, whichever is earlierSpecifica
12mm | |
120mm | |
0°C to 80°C |
Ag/AgCl | |
Orion instruments that perform potentiometric halide determinations |