Learn More
Thermo Scientific™ pHmetro portatile Orion Star™ A121
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11601449
Click to view available options
Tipo:
Portable pH Meter
Portable pH Meter Standard Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11601449
Marca: Thermo Scientific™ STARA1210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Misurazioni di pH e temperatura semplificate con il misuratore di pH portatile Thermo Scientific™ Orion™ Star A121 che agevola lo svolgimento dei test sul campo.
Misurazioni di pH, mV e temperatura di routine semplificate con il pHmetro portatile Thermo Scientific™ Orion™ Star A121, uno strumento economico e facile da utilizzare per l'analisi di base del pH sul campo. Lo strumento consente di eseguire la calibrazione fino a tre punti del pH con facile richiamo dei punti di calibrazione e dell'inclinazione. Il layout semplice della tastiera e le indicazioni su schermo consentono di navigare velocemente tra i menu di configurazione e garantiscono calibrazioni uniformi. L'involucro del misuratore è impermeabile di grado IP67 per una valida protezione in ambienti esterni.
I pHmetri portatili Thermo Scientific Orion Star A121 rappresentano una soluzione semplice ed economica per le analisi quotidiane dei campioni all'aperto. Dotati di un tasto di misurazione molto evidente, modalità di lettura selezionabili e indicatore di stabilità della misurazione, i pHmetri Orion Star A121 basic sono progettati per offrire misurazioni affidabili a un prezzo conveniente.
  • Misura pH, mV o mV relativi unitamente alla temperatura
  • Calibrazione del pH fino a tre punti con riconoscimento automatico o inserimento manuale del tampone
  • Il display semplificato e di facile lettura mostra la misurazione principale con la temperatura, l'indicatore di stabilità e l'icona delle condizioni dell'elettrodo
  • Funzionamento intuitivo con istruzioni di testo per la calibrazione di base
  • Possibilità di richiamare facilmente i dati di calibrazione per i controlli delle procedure
  • La memoria non volatile conserva 50 punti dati del registro interno e le impostazioni del misuratore, anche in caso di interruzione dell'alimentazione
  • Opzioni di alimentazione flessibili con batterie AA o adattatore di alimentazione universale opzionale
  • L'involucro con grado di protezione IP 67 è impermeabile a garanzia di un funzionamento affidabile sul campo
  • I kit di misuratori includono una custodia da campo con lati rigidi e un'armatura protettiva per il misuratore con portaelettrodi, cinturino da polso/da cintura regolabile e supporto per misuratore incorporato
  • I misuratori includono le certificazioni CE, TUV 3-in-1 e FCC Classe A, oltre a una garanzia di sostituzione valida 3 anni
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
Eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione pHmetro portatile Orion Star A121
Include pHmetro Star A121, 4 batterie AA, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea e certificato di controllo dell'apparecchio
Precisione (Temperatura) ±0.1 °C
Precisione (mV) ±0.2 mV o ±0.05% della lettura a seconda di quale sia il valore maggiore
Precisione (pH) ±0.01 pH
Dettagli di gestione dei dati Memoria interna dati
Uscite Nessuno
Measurement Modes pH, mV o mV relativi (RmV) con temperatura, mV, Relative mV with Temperature
Calibrazione pH, mV relativi mV (RmV) e temperatura
Intervallo (pH) Da -2.00 a 16.00 pH
Risoluzione (pH) 0.1, 0.01 pH
Intervallo (mV) ±1600.0 mV
Risoluzione (mV) 0.1  mV
Calibration Points Da 1 a 3
Temperature Range (Metric) Da -5.0 ° a 105.0 ° C, da 22.0 ° a 221.0 °F
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 22.0° a 221.0 °F
Risoluzione (temperatura) 0.1 °C, 0.1 °F
Selezione della temperatura Manuale o automatica con sonda di temperatura ATC
Calibrazione della sonda di temperatura Calibrazione offset della temperatura a 1 punto
Tipo di display LCD
Memoria La memoria non volatile conserva i dati registrati e le impostazioni
Punti dati 50
Tipo di funzione registro Registrazione automatica dei dati con modalità di misura Auto-Read; registrazione manuale dei dati c
Ingressi BNC (elettrodo pH o ORP), MiniDIN a 8 pin (sonda temperatura ATC)
Certificazione/Conformità CE, TUV 3-1, FCC classe A
Protezione IP IP-67
Adattatore CA Adattatore universale di alimentazione 50-60 Hz, 100-240 V CA (venduto separatamente, Cat. N. 1010003)
Dimensioni (L x P x A) 24 cm x 10 cm x 6.5 cm (9.5 pollici x 3.9 pollici x 2.6 pollici)
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Peso (sistema imperiale) 2 libbre
Warranty 3 anni di garanzia del misuratore
Tastierino Semplice con tasto di misura in evidenza, tasti di scorrimento e di scelta rapida
Modello Apparecchio di misura di pH/ mV/RmV/temperatura portatile Orion Star A121
Alimentazione 4 batterie AA (comprese) o adattatore CA universale (venduto separatamente)
Tipo di sonda Elettrodo pH, ORP, sonda di temperatura ATC (acquistare separatamente)
Lingue Inglese
Intervallo (mV relativo) ±1999.9 mV
Intervallo umidità relativa Da 5 a 85%, senza condensa
Punto isopotenziale 7.00 pH
Stabilità Smart Stability e Smart Averaging
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 41° a 113 °F (temperatura ambiente)
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 5 ° a 45 ° C (temperatura ambiente)
Canali 1
Tipo di batteria Quattro AA (incluse)
Tipo Portable pH Meter
Autonomia della batteria 2000 ore