Learn More
Thermo Scientific™ pHmetro portatile Orion Star™ A121
Misurazioni di pH e temperatura semplificate con il misuratore di pH portatile Thermo Scientific™ Orion™ Star A121 che agevola lo svolgimento dei test sul campo.
Marca:  Thermo Scientific™ STARA1215
643.41 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 6100-20-5 Peso : 1.36080kg
Codice prodotto. 11611449
  • 713.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Misurazioni di pH, mV e temperatura di routine semplificate con il pHmetro portatile Thermo Scientific™ Orion™ Star A121, uno strumento economico e facile da utilizzare per l'analisi di base del pH sul campo. Lo strumento consente di eseguire la calibrazione fino a tre punti del pH con facile richiamo dei punti di calibrazione e dell'inclinazione. Il layout semplice della tastiera e le indicazioni su schermo consentono di navigare velocemente tra i menu di configurazione e garantiscono calibrazioni uniformi. L'involucro del misuratore è impermeabile di grado IP67 per una valida protezione in ambienti esterni.
Thermo Scientific Orion Star A121 Portable pH Meters are a simple, economical solution for your routine outdoor sample analysis. Featuring an emphasized measure key, selectable read modes and measurement stability indicator, our basic Orion Star A121 pH Meters are designed to deliver measurements you can trust at an affordable price.
  • Measure pH, mV or relative mV with temperature
  • Perform up to a 3 point pH calibration with automatic buffer recognition or manual buffer entry
  • Simplified, easy-to-read display shows main measurement with temperature, stability indicator and electrode condition icon
  • User-friendly operation with basic calibration text prompts
  • Easily recall calibration data for procedure checks
  • Non-volatile memory preserves 50 point internal data log and meter settings, even with loss of power
  • Flexible power options with AA batteries or optional universal power adapter
  • IP67-rated housing is waterproof for rugged field operation
  • Meter kits include hard-sided field case and protective meter armor with electrode holders, adjustable wrist/belt strap and built-in meter stand
  • Meters offer CE, TUV 3-in-1 and FCC Class A certifications
  • 3-year replacement warranty
Specifica
Specifica
Kit per pHmetro portatile Orion Star A121 con elettrodo Triode pH/ATC, soluzioni, custodia per il trasporto e involucro per l'apparecchio
Memoria interna dati
±0.1 °C
Elettrodo Orion Triode9107BNMD con riempimento in gel e corpo in resina epossidica pH/ATC per pHmetro Star A121, tampone di pH 916099 e kit di soluzioni, involucro protettivo dell'apparecchio, custodia rigida per l'uso sul campo, 4 batterie AA, CD della d
pH, mV relativi mV (RmV) e temperatura
0.1, 0.01 pH
0.1  mV
Da -5.0 ° a 105.0 ° C, da 22.0 ° a 221.0 °F
0.1 °C, 0.1 °F
Calibrazione offset della temperatura a 1 punto
La memoria non volatile conserva i dati registrati e le impostazioni
Registrazione automatica dei dati con modalità di misura Auto-Read; registrazione manuale dei dati c
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Adattatore universale di alimentazione 50-60 Hz, 100-240 V CA (venduto separatamente, Cat. N. 1010003)
0.5 kg
3 anni di garanzia del misuratore
Apparecchio di misura di pH/ mV/RmV/temperatura portatile Orion Star A121
Elettrodo pH, elettrodo ORP, sonda temperatura ATC (comprende elettrodo Triode pH/ATC Orion 9107BNMD)
±1999.9 mV
7.00 pH
41°F to 113°F (ambient)
1
2000 ore
±0.01 pH
±0.2 mV o ±0.05% della lettura a seconda di quale sia il valore maggiore
Nessuno
pH, mV o mV relativi (RmV) con temperatura, mV, Relative mV with Temperature
Da -2.00 a 16.00 pH
±1600.0 mV
Da 1 a 3
22.0°F to 221.0°F
Manuale o automatica con sonda di temperatura ATC
LCD
50
BNC (elettrodo pH o ORP), MiniDIN a 8 pin (sonda temperatura ATC)
IP-67
24 cm x 10 cm x 6.5 cm (9.5 pollici x 3.9 pollici x 2.6 pollici)
2 libbre
Semplice con tasto di misura in evidenza, tasti di scorrimento e di scelta rapida
4 batterie AA (comprese) o adattatore CA universale (venduto separatamente)
Inglese
Da 5 a 85%, senza condensa
Smart Stability e Smart Averaging
Da 5 ° a 45 ° C (temperatura ambiente)
Quattro AA (incluse)