Learn More
Thermo Scientific™ pHmetro portatile Orion Star™ A121
Misurazioni di pH e temperatura semplificate con il misuratore di pH portatile Thermo Scientific™ Orion™ Star A121 che agevola lo svolgimento dei test sul campo.
461.00€ - 713.00€
Specifica
Precisione (mV) | ±0.2 mV o ±0.05% della lettura a seconda di quale sia il valore maggiore |
---|---|
Precisione (pH) | ±0.01 pH |
Precisione (Temperatura) | ±0.1 °C |
Dettagli di gestione dei dati | Memoria interna dati |
Uscite | Nessuno |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11601449
|
Thermo Scientific™
STARA1210 |
pHmetro portatile Orion Star A121 | pHmetro Star A121, 4 batterie AA, CD della documentazione, guida di avviamento rapido cartacea e certificato di controllo dell'apparecchio |
461.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11611449
|
Thermo Scientific™
STARA1215 |
Kit per pHmetro portatile Orion Star A121 con elettrodo Triode pH/ATC, soluzioni, custodia per il trasporto e involucro per l'apparecchio | Elettrodo Orion Triode9107BNMD con riempimento in gel e corpo in resina epossidica pH/ATC per pHmetro Star A121, tampone di pH 916099 e kit di soluzioni, involucro protettivo dell'apparecchio, custodia rigida per l'uso sul campo, 4 batterie AA, CD della d |
713.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Misurazioni di pH, mV e temperatura di routine semplificate con il pHmetro portatile Thermo Scientific™ Orion™ Star A121, uno strumento economico e facile da utilizzare per l'analisi di base del pH sul campo. Lo strumento consente di eseguire la calibrazione fino a tre punti del pH con facile richiamo dei punti di calibrazione e dell'inclinazione. Il layout semplice della tastiera e le indicazioni su schermo consentono di navigare velocemente tra i menu di configurazione e garantiscono calibrazioni uniformi. L'involucro del misuratore è impermeabile di grado IP67 per una valida protezione in ambienti esterni.
- Misura pH, mV o mV relativi unitamente alla temperatura
- Calibrazione del pH fino a tre punti con riconoscimento automatico o inserimento manuale del tampone
- Il display semplificato e di facile lettura mostra la misurazione principale con la temperatura, l'indicatore di stabilità e l'icona delle condizioni dell'elettrodo
- Funzionamento intuitivo con istruzioni di testo per la calibrazione di base
- Possibilità di richiamare facilmente i dati di calibrazione per i controlli delle procedure
- La memoria non volatile conserva 50 punti dati del registro interno e le impostazioni del misuratore, anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- Opzioni di alimentazione flessibili con batterie AA o adattatore di alimentazione universale opzionale
- L'involucro con grado di protezione IP 67 è impermeabile a garanzia di un funzionamento affidabile sul campo
- I kit di misuratori includono una custodia da campo con lati rigidi e un'armatura protettiva per il misuratore con portaelettrodi, cinturino da polso/da cintura regolabile e supporto per misuratore incorporato
- I misuratori includono le certificazioni CE, TUV 3-in-1 e FCC Classe A, oltre a una garanzia di sostituzione valida 3 anni
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
±0.2 mV o ±0.05% della lettura a seconda di quale sia il valore maggiore | |
±0.1 °C | |
Nessuno | |
pH, mV relativi mV (RmV) e temperatura | |
0.1, 0.01 pH | |
0.1 mV | |
Da -5.0 ° a 105.0 ° C, da 22.0 ° a 221.0 °F | |
0.1 °C, 0.1 °F | |
Calibrazione offset della temperatura a 1 punto | |
La memoria non volatile conserva i dati registrati e le impostazioni | |
Registrazione automatica dei dati con modalità di misura Auto-Read; registrazione manuale dei dati c | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adattatore universale di alimentazione 50-60 Hz, 100-240 V CA (venduto separatamente, Cat. N. 1010003) | |
0.5 kg | |
3 anni di garanzia del misuratore | |
Apparecchio di misura di pH/ mV/RmV/temperatura portatile Orion Star A121 | |
Inglese | |
Da 5 a 85%, senza condensa | |
Smart Stability e Smart Averaging | |
Da 5 ° a 45 ° C (temperatura ambiente) | |
Quattro AA (incluse) |
±0.01 pH | |
Memoria interna dati | |
pH, mV o mV relativi (RmV) con temperatura, mV, Relative mV with Temperature | |
Da -2.00 a 16.00 pH | |
±1600.0 mV | |
Da 1 a 3 | |
22.0°F to 221.0°F | |
Manuale o automatica con sonda di temperatura ATC | |
LCD | |
50 | |
BNC (elettrodo pH o ORP), MiniDIN a 8 pin (sonda temperatura ATC) | |
IP-67 | |
24 cm x 10 cm x 6.5 cm (9.5 pollici x 3.9 pollici x 2.6 pollici) | |
2 libbre | |
Semplice con tasto di misura in evidenza, tasti di scorrimento e di scelta rapida | |
4 batterie AA (comprese) o adattatore CA universale (venduto separatamente) | |
±1999.9 mV | |
7.00 pH | |
41°F to 113°F (ambient) | |
1 | |
2000 ore |