Learn More
Thermo Scientific™ pHmetro da banco Orion Star™ A211
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15671717 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
pH Meter
pH Meter Difficult Samples Kit
pH Meter Durable Sensor TRIS Kit
pH Meter Food/Beverage kit
pH Meter Separate Sensor Kit
pH Meter Standard Kit
pH Meter TRIS Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15671717
Marca: Thermo Scientific™ STARA2118
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Misurazione affidabile di pH, mV, ORP e temperatura con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A211 per analisi di laboratorio avanzate e interfaccia stampante o computer
Registrazione delle misurazioni di pH, mV, ORP e temperatura precisa e affidabile con il pHmetro da banco Thermo Scientific™ Orion™ Star A211, uno strumento ideale per un'ampia gamma di applicazioni e l'analisi avanzata del pH in laboratorio. Il software gratuito Orion™ Star Com, che è possibile scaricare gratuitamente, consente di eseguire la calibrazione del pH utilizzando fino a 5 punti, di registrare fino a 2000 punti di impostazione dati con ora/data e di trasferire i registri delle calibrazioni e dei dati a una stampante o a un computer tramite USB o RS232. Grazie al supporto per elettrodi è possibile posizionare facilmente i sensori nei campioni e semplificare la conservazione al fine di ridurre al minimo eventuali rotture.
Thermo Scientific Orion Star A211 Benchtop pH Meters are easy-to-use, dependable laboratory meters with advanced features and functions. Selectable read modes and stability indicator give you flexibility and control over your testing. All critical data is shown with your measurements including temperature, date and time, read type, measurement stability, active calibration information and electrode condition icon. Onscreen calibration and setup instructions can be displayed in several local languages with new languages added through software updates.
Navigation is fast and simple due to the comprehensive keypad with menu-specific function keys, dual purpose scroll/shortcut keys, plus power, measure, log view and stirrer keys that ensure easy operation. All setup menus are in one location with direct access using a single shortcut key so you can quickly access, evaluate and change measurement and instrument settings.
  • Measure pH, mV, relative mV or ORP with temperature
  • Perform up to a 5 point pH calibration using automatic buffer recognition of NIST or DIN buffer groups with choice to manually enter custom buffer values
  • Calibration editing option allows individual points to be fixed without a full recalibration
  • Informative, easy-to-read backlit graphic display with clear onscreen instructions simplifies operation
  • Capture your critical readings with measurement stability indicator and selectable read modes — Auto-Read holds a stable reading, Continuous shows changing readings with hold option and Timed logs data at specific intervals
  • Eliminate the need for magnetic stir bars using the meter-controlled stirrer probe (catalog number 096019) to uniformly mix solutions
  • Data log collects and date/time stamps up to 2000 measurement sets with optional sample ID and user ID
  • Calibration log stores 10 most recent calibrations
  • Non-volatile meter memory ensures your data and settings are protected, even with loss of power
  • Orion Star Com software facilitates data transfer to a computer via USB or RS232 connections
  • Flexible power options with universal power adapter or optional AA batteries
  • IP54-rated housing resists dust and splashes and can be wall-mounted if table space is limited
  • Meters include CE, TUV 3-in-1 and FCC Class A certifications
  • 3-year replacement warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Kit pHmetro da banco Orion Star A211 con elettrodo pH ROSS Ultra, sonda ATC, soluzioni e supporto
Include pHmetro Star A211, elettrodo pH 8102BNUWP ROSS Ultra con corpo in vetro, sonda ATC in acciaio inossidabile 927007MD, kit soluzione tampone pH ROSS 810199 e soluzioni, porta-elettrodo, adattatore di alimentazione universale, CD della documentazione, guida cartacea di avviamento rapido, cavo di interfaccia computer
Precisione (Temperatura) ±0.1 °C
Precisione (mV) ±0.2 mV o ±0.05% della lettura a seconda di quale sia il valore maggiore
Precisione (pH) ±0.002 pH
Dettagli di gestione dei dati Invia dati singoli, intervalli di dati o tutti i dati alla stampante o al computer
Uscite USB, RS-232
Measurement Modes pH, mV, mV relativi (RmV) o ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature
Calibrazione pH con opzioni di impostazione di calibrazione, mV relativi (RmV), ORP e temperatura
Intervallo (pH) Da -2.000 a 20.000
Risoluzione (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Intervallo (mV) ±2000 mV
Intervallo (ORP) ±2000.0 mV
Risoluzione (mV) 0.1 mV
Calibration Points 1 - 5
Temperature Range (Metric) Da -5.0 a 105.0 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 22.0 a 221.0 °F
Risoluzione (temperatura) 0.1 °C, 0.1 °F
Selezione della temperatura Manuale o automatica con sonda di temperatura ATC
Calibrazione della sonda di temperatura Calibrazione offset della temperatura a 1 punto
Tipo di display LCD (grafico con retroilluminazione)
Backlight Option Sì, selezionabile
Memoria La memoria non volatile conserva i dati registrati, i registri di calibrazione e le impostazioni dell'apparecchio
Punti dati 2000 con indicazione di data e ora
Tipo di funzione registro Registrazione automatica dei dati con le modalità di misurazione a lettura automatica e temporizzata
Uscita allarme Allarme di limite alto/basso, allarme di richiesta calibrazione
Ingressi BNC (elettrodo pH o ORP), spinotto singolo (elettrodo di riferimento), MiniDIN a 8 pin (sonda di temperatura ATC), input agitatore (sonda agitatore)
Certificazione/Conformità CE, TUV 3-1, FCC classe A
Protezione IP IP-54
Adattatore CA Adattatore di alimentazione universale 50-60 Hz, 100-240 V CA (n. cat. 1010003)
Dimensioni (L x P x A) 24 x 18 x 11 cm (9.5 x 7.1 x 4.3 in)
Peso (sistema metrico) 0.9 kg
Peso (sistema imperiale) 2 libbre
Tastierino Completo di tasti funzione specifici dei menu e tasti a doppia funzione scorrimento/scelta rapida
Metodi 10 per canale con protezione mediante password
Modello Misuratore da banco di pH/mV/RmV/ORP/temperatura Orion Star A211
Alimentazione Adattatore CA universale (incluso) o 4 batterie AA (vendute separatamente)
Tipo di sonda Elettrodo pH, elettrodo ORP, elettrodo di riferimento con semicella, sonda di temperatura ATC, sonda dell'agitatore (comprende elettrodo pH 8102BNUWP ROSS Ultra e sonda ATC 927007MD)
Lingue Inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e cinese; portoghese e coreano sono disponibili con l'aggiornamento del software
Intervallo (mV relativo) ±2000.0 mV
Intervallo umidità relativa Da 5 a 85%, senza condensa
Punto isopotenziale pH 7.000
Stabilità Impostazioni rapida, media, lenta o stabilità Smart; possibilità di disattivazione o impostazione automatica del calcolo della media Smart
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 41 a 113 °F (temperatura ambiente)
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 5 a 45 °C (temperatura ambiente)
Canali 1
Tipo di batteria 4 AA (vendute separatamente)
Tipo pH Meter Separate Sensor Kit
Autonomia della batteria 800 ore