Learn More
Thermo Scientific™ Titolatore e kit per pH Orion Star T910
BIOPHARMA
Abbiamo integrato la nostra tecnologia elettrochimica di base con un innovativo sistema di erogazione per creare il titolatore di pH Orion Star T910, un sistema automatizzato moderno e semplificato progettato per rendere l'esecuzione delle titolazioni più semplice, affidabile e riproducibile rispetto alle titolazioni manuali.
Marca:  Thermo Scientific™ START9102
2798.20 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15891282
  • 3587.85€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use the Orion Star T910 pH titrator for dedicated acid-base titrations including titratable acidity of juices and wines, acidity of food products, alkalinity of waters, acidity and alkalinity of consumer products, total acid number (TAN) and total base number (TBN). Titration techniques include equivalence point titrations and preset pH endpoint titrations for versatile sample analysis. Pair the titrator option with any of our premium ROSS pH electrodes or select one of our preconfigured titrator and electrode kits for a bundled discount.
•Accurate, reproducible results: Automating the titration workflow enables analysis to be run using the same setup parameters and calculations every time
•Faster setup time: Setup and save electrode, titrant and titration parameters once using methods
•Improved lab throughput: Start the titration and let the instrument run unattended
•Reduced cost and downtime: Easily replace titrator parts to minimize maintenance downtime while long lasting electrodes reduce the cost of ownership
•Securely document test results: View results live, in the summary table and within the 100 point data log
•Applications database: Tested and validated preprogrammed methods can be loaded onto your titrator
•Standard ROSS kit with 8102BNUWP ROSS Ultra pH electrode and 927007MD stainless steel ATC temperature probe is ideal for most standard pH titrations and especially preset endpoint titrations that include temperature
•ROSS Sure-Flow kit with 8172BNWP ROSS Sure-Flow pH electrode is designed for challenging samples that can clog standard pH electrodes or that require a fast-flowing sleeve-type junction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±0.2 mV
Titolazione dei campioni, standardizzazione del titolante, calibrazione e misura diretta
±0.2 °C
Sì, regolabile
10 ml, 20 ml (incluso) o 50 ml
Da 1 a 5 punti
1
Esportazione log di dati come file CSV o PDF, formato breve o lungo
Kit titolatore di pH Orion Star T910 ROSS ROSS Sure-Flow
Titolatore acido/base
Titolazioni acido-base tra cui l'acidità titolabile di succhi e vini, l'acidità dei prodotti alimentari, l'alcalinità delle acque, l'acidità e l'alcalinità dei prodotti di consumo, il numero totale di acidi (TAN) e il numero totale di basi (TBN)
BNC (elettrodo pH), spinotto singolo (elettrodo di riferimento), spinotto MiniDIN 8 (sonda di temperatura ATC), input agitatore (sonda agitatore)
Cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo
La memoria non volatile conserva i log di dati e le impostazioni
Orion Star T910
0.5% RSD, dipende dall'ambiente e dalle condizioni di manipolazione
Elettrodo per pH, elettrodo di riferimento con semicella, sonda di temperatura ATC, sonda dell'agitatore
Da -2.000 a 20.000
La buretta offre una tecnologia a micro-passaggi avanzata che fornisce 25,600 micro-passaggi per giro del motore per un posizionamento della buretta fluido e preciso (oltre 2 milioni di micro-passaggi sull'intera corsa della buretta)
0.001, 0.01, 0.1 (selezionabile dall'utente)
Auto-incrementale, manuale o disattivato
Da 41 a 104 °F
Calibrazione offset a 1 punto facoltativa
Manuale o automatica
Titolazione di standardizzazione o immissione manuale della concentrazione
Sì, mediante l'avvio di un nuovo flusso di lavoro di titolazione
Titolazione diretta o di ritorno
Garanzia di sostituzione di 1 anno
100-240V, 50/60 Hz
Cicli di risciacquo automatico per il lavaggio e volume di erogazione discreto con opzione continua;
±0.002 pH
Notifiche per ciclo completo titolazione, volume titolante massimo, log dati completo, data completamento calibrazione, promemoria manutenzione
Valore fisso o variabile mediante titolazione
pH e temperatura
CE, TUV 3-in-1, FCC, EN/EIC61326-1, IEC 61010
Da 1 a 5 cicli, opzione per escludere i risultati del ciclo dalla media dei risultati e dai calcoli RSD
100 set di dati ciascuno: titolazione dei campioni, standardizzazione del titolante, calibrazione e misura diretta
5.7” color capacitive touchscreen, 640 x 480 resolution
Da 1 a 2
Elettrodo pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow, sonda 927007MD ATC, buretta da 20 ml, sonda dell'agitatore, sonda del dispensatore, kit di provette standard, flacone di plastica da 1l, tappo per bottiglia GL38 con due porte, tubo di essiccamento, cavo per computer, documentazione sull'unità USB, alimentatori a 110-240 V
IP-51
Plastica ABS
Fino a 10 metodi con protezione con password opzionale; metodi di importazione/esportazione tramite unità flash USB
3 porte USB per stampante, unità flash USB e connessioni software per computer
Da 1 a 3
Da -2000.0 a +2000.0 mV
Da 5 a 85%, senza condensa
0.1 mV
0.1 °C
5 velocità selezionabili dall'utente (da 250 a 3700 giri/min)
5 - 40 °C
Da -5.0 a 100.0 °C; da 23.0 a 212 °F
Sì, con batteria di backup non volatile
Routine, rapido, attento o definito dall'utente
Punto di equivalenza o punto finale preimpostato
Sì, mediante unità flash USB
10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm