Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Storage Sleeve and Base
Protect electrodes from breakage when not in use with the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Storage Sleeve and Base.
Marca:  Thermo Scientific™ 810017
44.60 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13400789
  • 47.13€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Protect electrodes from breakage when not in use with the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Storage Sleeve and Base.
The Thermo Scientific Orion Storage Sleeve and Base is for use with pH electrodes that are 120mm or less in length that have a diameter of 12mm. The sleeve protects your electrode from breakage when not in use and will not tip, due to the weighted removable base. As an additional convenience, the pH bulb stays conditioned while in storage so that it is ready to use when removed from the sleeve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orion Storage Sleeve and Base
pH Electrode
Storage Sleeve, Base
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion™ Storage Sleeve and Base > Storage sleeve and base
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.