Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Conductivity Benchtop Meter
Get high accuracy, premium performance and ultimate flexibility with this conductivity benchtop meter designed for conductivity, total dissolved solids (TDS), salinity, resistivity and temperature.
1941.00€ - 2291.00€
Specifica
Precisione (conduttività) | 0.5% della lettura ±1 cifra > 3 µS; 0.5% della lettura ±0.01 µS = 3 µS |
---|---|
Uscite | USB (2), RS-232 |
Measurement Modes | Conducibilità, TDS, salinità o resistività con temperatura, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature |
Sonde compatibili | Sensori di conducibilità a 2 o a 4 celle con misurazione integrata della temperatura |
Costante di cella | Da 0.001 a 199.9 cm-1 |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11631499
|
Thermo Scientific™
VSTAR20 |
Misuratore da banco Orion Versa Star Pro con modulo per conducibilità/TDS/salinità/resistività e supporto | Misuratore Versa Star Pro, modulo di conducibilità VSTAR-CND, supporto per elettrodi, adattatore di alimentazione universale, CD con documentazione, guida di avviamento rapido stampata e certificato di controllo dell'apparecchio |
1941.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15611727
|
Thermo Scientific™
VSTAR23 |
Orion Versa Star Pro conductivity benchtop meter pure water kit | Versa Star Pro meter, VSTAR-CND conductivity module, 013016MD Orion pure water (K=0.1) conductivity sensor with flow-cell, 011008 Orion 100 μS conductivity standard, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate |
2291.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11641499
|
Thermo Scientific™
VSTAR22 |
Orion Versa Star Pro conductivity benchtop meter standard sample kit | Orion Versa Star Pro meter, VSTAR-CND conductivity module, 013005MD Orion DuraProbe 4-cell (K=0.475) conductivity sensor, 011007 Orion 1413μS conductivity standard, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate |
2246.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Get high accuracy, premium performance and ultimate flexibility with the Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Conductivity Benchtop Meter. Meet your most challenging applications for conductivity, total dissolved solids (TDS), salinity, resistivity and temperature. Easily view measurements on the stunning color display and customize the four meter channels with interchangeable modules. Obtain reliable, fast results with auto-ranging conductivity values and extensive temperature compensation options. Log up to 2000 data point sets with time/date and transfer to printer or computer.
- Onscreen measurement stability indicator lets you know exactly when your measurements are ready.
- Selectable read modes include Auto-Read to hold a stable reading, Continuous to show changing readings, Timed to log data at specific intervals and Single-Shot to hold a reading after a specific wait time is reached.
- Audible alarms automatically notify you when a set offset value, high/low limit value and calibration time interval are reached.
- Easily access, update and switch your preferred measurement settings, using 10 password-protected methods per channel.
- Uniformly mix solutions using up to two meter-controlled stirrer probes that are easy to position and can be quickly rinsed between samples.
- Data log collects and date/time stamps up to 2000 measurement sets with optional electrode ID, sample ID and account ID.
- Calibration log stores 30 most recent calibrations per parameter.
- Ensure measurement integrity by viewing the active calibration log while taking readings.
- Non-volatile meter memory preserves data and settings, even in the event of power loss.
- Meter facilitates data transfers to a computer via USB or RS232 connections.
- IP54-rated housing resists dust and splashes and can be wall-mounted if table space is limited.
- Meters include CE, TUV 3-in-1 and FCC Class A certifications and 3-year replacement warranty.
- Measure conductivity, TDS, salinity or resistivity with temperature.
- Perform up to a six point conductivity calibration with calibration editing option that allows individual points to be fixed without a full recalibration.
- Auto-ranging conductivity values offer consistent readings across entire measurement range without need to recalibrate.
- Use linear, non-linear, EP (USP) or off conductivity temperature compensation with 5°C, 10°C, 15°C, 20°C or 25°C reference temperatures.
- Customize measurements to show calibration history or simplify to show an extra large conductivity reading.
System Access Feature
Orion Versa Star Pro meters offer a system access feature that is designed to help ensure data integrity by preventing undesired access to various meter functions including date/time setting, data log and calibration log. The System Access feature can be easily turned on or off as the needs of your lab change for ultimate flexibility in operation and ease-of-use. When enabled, the System Access feature allows assignment of a system administrator and up to ten user accounts with customizable access to instrument settings, measurement settings, calibrations and logs. Use the password protection to secure selected meter functions, while leaving other functions accessible for all users. The System Access feature allows you to customize meter access to meet your specific security and data reporting needs.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifica
0.5% della lettura ±1 cifra > 3 µS; 0.5% della lettura ±0.01 µS = 3 µS | |
Conducibilità, TDS, salinità o resistività con temperatura, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature | |
Da 0.001 a 199.9 cm-1 | |
6 | |
0.001 µS minimo, con scelta automatica dell'intervallo fino a 4 cifre significative | |
5, 10, 15, 20, 25 °C | |
0.01 psu o 0.01 ppt minimo, scelta automatica dell'intervallo | |
Salinità pratica (psu) o acqua marina naturale (ppt) | |
0.5% della lettura ±1 cifra | |
Da -5.0 ° a 105.0 °C, da 22.0 ° a 221.0 °F | |
±0.1 °C | |
Manuale o automatica con sonda di temperatura ATC | |
Display LCD grafico a colori con opzioni personalizzabili | |
La memoria non volatile conserva i dati registrati, i registri di calibrazione e le impostazioni del misuratore | |
Registrazione automatica dei dati con funzione di lettura automatica, modalità di misurazione a temp | |
Allarme di setpoint, allarme di limite alto/basso, allarme di calibrazione necessaria | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adattatore universale di alimentazione 50-60 Hz, 100-240 V CA (Cat. n. STARA-PWR) | |
1.2 kg, i moduli aggiungono 0.2 kg ciascuno | |
Da 5 a 85%, senza condensa | |
DC input: 9VDC, 1A | |
10 per canale | |
Tasti funzione numerici specifici per i menu e tasti a doppia funzione scorrimento/scelta rapida | |
Da 41° a 113°F (temperatura ambiente) | |
4 - personalizzazioni modulari |
USB (2), RS-232 | |
Sensori di conducibilità a 2 o a 4 celle con misurazione integrata della temperatura | |
Conducibilità con opzioni di impostazione di calibrazione e temperatura | |
Da 0.001 µS/cm a 3000 mS/cm | |
Lineare, nLFn (acqua ultra pura non lineare), nLFu (acqua degasata ultrapura non lineare), EP (spent | |
Da 0.06 a 80.00 psu, da 0.05 a 42.00 ppt | |
0.5% della lettura ±1 cifra | |
0.001 ppm minimo, scelta automatica dell'intervallo fino a 4 cifre significative | |
Lineare (da 0.02 a 9.99) | |
0.1 °C, 0.1 °F | |
Da 2 ohm a 100.0 Mohm | |
Calibrazione offset della temperatura a 1 punto | |
Sì | |
2000 con indicazione di data e ora | |
Invia dati singoli, intervalli di dati o tutti i dati alla stampante o al computer | |
MiniDIN a 8 pin (sensore di conducibilità con temperatura incorporata), due input agitatore (sonda agitatore) | |
IP54 | |
28 x 24 x 10 cm (11 x 9.5 x 3.9 in.), modules add ≤ 2 cm (0.8 in.) L & H | |
2.5 libbre, i moduli aggiungono 0.5 libbre ciascuno | |
1 ohm o 0.1 Mohm, scelta automatica dell'intervallo | |
Adattatore CA universale (incluso) | |
Possibile selezione di stabilità, rapida, media, lenta o Smart; possibile esclusione del calcolo della media o dell'impostazione automatica media Smart | |
Inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, cinese, portoghese e coreano | |
Da 5 ° a 45 ° C (temperatura ambiente) | |
0.5% della lettura ±1 cifra |