Learn More
ORP Test Solution, 200 to 275 mV, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Specifica
Specifica
Concentrazione | 200 to 275mV |
Quantità | 500 mL |
Colore | Brown/Orange |
Odore | Odorless |
pH | 4 |
Solubility | Soluble |
Forma fisica | Liquid with Precipitate |