Learn More
ORP test solution, 200-275 mV, Thermo Scientific Chemicals
67.94€ - 92.56€
Specifica
Materiale o nome chimico | ORP test solution |
---|---|
Imballaggio | Plastic-coated glass bottle |
Numero MDL | MFCD01867801 |
Forma fisica | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15451787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042131.AK |
250 mL |
67.94€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15461787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042131.AP |
500 mL |
92.56€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Test solution for ORP electrodes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
ORP test solution | |
Plastic-coated glass bottle | |
MFCD01867801 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures