Learn More
Soluzione di acido ortofosforico 1 M, certificata, per HPLC, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| CAS | 7664-38-2 |
| Forma fisica | Liquido |
| Quantità | 500 mL |
| Formula molecolare | H3O4P |
| Numero MDL | 11340 |
| Sinonimo | orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
| InChI Key | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OP(=O)(O)O |
| IUPAC Name | acido fosforico |
| Molecular Weight (g/mol) | 97.994 |
| Vedi altri risultati |