Learn More
Osmium tetroxide, 2.5 wt.% solution in tert-Butanol, stabilized
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Osmium tetroxide |
| CAS | 20816-12-0, 75-65-0 |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Crystals, Fused Mass or Solution |
| Quantità | 25 mL |
| Formula molecolare | O4Os |
| Formula lineare | OsO4 |
| Numero MDL | MFCD00011150 |
| Fieser | 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 |
| Punto d'infiammabilità | 4°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H301-Tossico se ingerito.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.