Learn More
Osmium tetroxide, 2.5 wt.% solution in tert-Butanol, stabilized
Codice prodotto. 10207073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
Codice prodotto. 10207073
Marca: Thermo Scientific Acros 197450010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Osmium tetroxide
CAS 20816-12-0, 75-65-0
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystals, Fused Mass or Solution
Quantità 1 mL
Formula molecolare O4Os
Formula lineare OsO4
Numero MDL MFCD00011150
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Punto d'infiammabilità 4°C
Indice di Merck 15, 6990
Sinonimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
InChI Key VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
IUPAC Name tetraoxoosmium
Molecular Weight (g/mol) 254.23
PubChem CID 30318
Peso formulazione 254.2
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.5 wt% Min.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 0.811
Densità 0.8110g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.