Learn More
Osmium tetroxide, 4 wt.% solution in water
Codice prodotto. 10145263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10mL
5mL
Codice prodotto. 10145263
Marca: Thermo Scientific Acros 319010100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 100.0°C
Materiale o nome chimico Osmium tetroxide
CAS 20816-12-0, 7732-18-5
Colore Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 10 mL
Formula molecolare O4Os
Formula lineare OsO4
Numero MDL MFCD00011150
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Indice di Merck 15, 6990
Sinonimo osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
IUPAC Name tetraoxoosmium
Molecular Weight (g/mol) 254.23
PubChem CID 30318
Peso formulazione 254.2
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3.92 to 4.08%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.04
Densità 1.0400g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.