Learn More
asecos™ Outlet Extension
The Outlet Extension is suitable for IBCs with an outlet opening of DN 50.
Marca:  asecos™ 9891
Codice prodotto. 17846436
  • 39.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Female thread DN 61.
  • Length (mm): 250
Specifica
Specifica
Polietilene
9.84 in.
0.22 lb.
Extender Kit
250.00 mm
0.1 kg