Learn More
Fisherbrand™ Oval PTFE Turbo Stir Bars with Rare Earth Core
Fisherbrand™ Oval PTFE Turbo Stir Bars with Rare Earth Core use rare earth magnets to provide significantly increased magnetic strength compared to Alnico magnets.
18.01€ - 22.78€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Colore | White |
Descrizione | PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core |
Materiale | PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16205831
|
Fisherbrand™
001.610.RE |
5 mm | 10 mm |
18.01€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16215831
|
Fisherbrand™
001.615.RE |
6 mm | 15 mm |
22.78€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16225831
|
Fisherbrand™
001.620.RE |
10 mm | 20 mm |
22.31€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16235831
|
Fisherbrand™
001.625.RE |
12 mm | 25 mm |
20.16€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Almost totally resistant to demagnetisation
- Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals
Specifications
Autoclavable | |
White | |
PTFE | |
Oval |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core | |
2/Pk. | |
Round Bottom Flasks |