Learn More
Heidolph™ Barra di agitazione forma ovale, 10 mm
Equipped with an oval magnetic core, more force is available with these stirring bars than those with a cylindrical magnetic core.
Marca: Heidolph™ 509-54000-00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01400kg
Descrizione
- Confezione da 3 pz.
- La forma è simile a quella del pallone e garantisce una miscelazione completa
- Dotata di nucleo magnetico ovale, ha una forza maggiore rispetto alle ancorette con nucleo magnetico cilindrico.
Per applicazioni in:
- Pallone a fondo rotondo, ad esempio per le miscele di reazione
Capacità di agitazione (H2O) max.:
- 25 - 50 mL
Specifica
10 mm | |
Mixing Liquids | |
25 x 3 Bars | |
Oval |
0.39 in. | |
Magnetic Stir Bar | |
Round Bottom Flask |