Learn More
Kartell™ Oval Stirring Bars
Provide effective stirring of samples via magnetic manipulation
66.00€ - 122.00€
Specifica
Materiale | Magnet, PTFE |
---|---|
Quantità | 10/Pk. |
Forma | Oval |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ideal for containers/ bottles with round bottoms |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15865537
|
Kartell™
0068300 |
20 mm |
66.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15875537
|
Kartell™
0068400 |
25 mm |
76.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15885537
|
Kartell™
0068600 |
35 mm |
122.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for containers or bottles with round bottom
- Suitable for foodstuff
- magnet with PTFE coating
- Oval shape is ideal for ensuring homogeneous mixing in round-bottomed beakers
Specifica
Magnet, PTFE | |
10/Pk. | |
Oval | |
Ideal for containers/ bottles with round bottoms |