Learn More
OHAUS™ Agitatore Sospeso
Codice prodotto. p-7213697 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 17044217
Marca: OHAUS™ 30586763
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Affidabili agitatori sospesi con prestazioni eccellenti per l'uso quotidiano
  • La potente miscelazione e la velocità costante sono garantite dal motore brushless e dalla tecnologia di compensazione della coppia, che assicura un'agitazione esatta e controllata dei liquidi viscosi con un funzionamento silenzioso
  • Configurazione semplificata con mandrino senza chiave - non sono necessari attrezzi. Sostituzione rapida e semplice degli alberi con una sola mano. Questo design esclusivo consentirà a tutti gli operatori di laboratorio di risparmiare tempo e fatica
  • Progettati per un uso sicuro. Il pulsante di blocco previene variazioni accidentali di velocità e la tecnologia di rilevamento di sovraccarico del motore, interrompe l'agitazione prima che si verifichi un sovraccarico, proteggendo così il campione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 30 to 2000 rpm
Capacità 25 L
Display LED
Tensione 115/230 VAC
Wattage 190.000 w
Diametro (sistema metrico) albero Up to 8.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 235.00 x 90.00 x 285.000 mm
Altezza (sistema metrico) 30.100 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.50 in.
Larghezza (sistema metrico) 39.200 cm
Certificazione/Conformità cNemkous
Dimensioni mandrino 1 to 13 mm
Descrizione Overhead Stirrer e-A51ST020
Da utilizzare con (applicazione) Stirring, Dissolving, Dispersion, Emulsification and Homogenization in The Food and Beverage, Cosmetic, Paint/Coatings, Pharmaceutical, Chemical, Glue/Adhesive, Plastics/Polymer and Cement/Construction Industries. Used for Pilot Scale in Manufacturing.
Materiale Sealed Aluminum Housing with IP54 Ingress Protection Rating
Modello e-A51ST020
Classe di protezione IP54
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 41°F to 104°F, 80%RH, non-condensing
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C, 80%RH, non-condensing
Coppia 20.000 Ncm
Viscosità Max. 10,000 mPas
Peso (sistema imperiale) 9.000 lb.
Peso (sistema metrico) 4.100 kg