Learn More
Velp Scientifica™ Agitatori capovolti per liquidi di viscosità media-alta
BIOPHARMA
Automatic Kjeldahl Digestion Units with aluminum heating block that offers excellent thermal stability and homogeneity. The DKL Series is supplied with an auto lift, an auto suction cap, test tubes, sample rack and drip tray.
5280.00€ - 8355.00€
Specifica
Product Type Digestor
Display Graphic LCD
Hertz 50/60 Hz
Tensione 230 V
Altezza (sistema imperiale) 27.2 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
11705654
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
S30100180
42 x 100 mL Test Tubes (26 mm dia.)
8355.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11785644
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
S30100190
12 x 250/400 mL Test Tubes (42 mm dia.)
5970.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11775644
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
S30100200
8 x 250 mL Test Tubes (42 mm dia.)
5280.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11795644
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Velp Scientifica™
S30100210
20 x 250 mL Test Tubes (42 mm dia.)
6995.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Outstanding Reliability
  • Aluminum block for absolute temperature homogeneity
  • Unmatched conductivity for fast response up to 450°C
  • Conforms to Good Laboratory Practice standard
  • Premium quality consumables
Practical Functionality
  • LCD display for immediate understanding
  • Up to 6 languages available from a wide selection
  • All necessary items supplied in one package
  • Very small footprint Optimized Selection
  • Choice of models for different workloads:
    • DKL 8 (8-position with 250 mL tubes, 42 mm dia.)
    • DKL 12 (12-position with 250/400 mL tubes, 42 mm dia.)
    • DKL 20 (20-position with 250/400 mL tubes, 42 mm dia.)
    • DKL 42/26 (42-position with 100 mL tubes, 26 mm dia.)
Specifica
Specifica
Digestor
50/60 Hz
27.2 in.
Epoxy Painted Stainless Steel
450°C
Graphic LCD
230 V
690 mm
842°F