Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A40 Light Duty Overshoe with Sole
Ideal for keeping footwear clean and covered. KleenGuard™ A40 Light Duty Overshoe with Sole reduces contamination in food processing and light industrial areas.
825.86€ - 2101.46€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Spundbond Polypropylene |
Materiale dello zoccolo | Multi-layer Non-woven Barrier Laminate |
Waterproof | Water Resistant |
Product Type | Overshoe |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12685576
|
Kimberly-Clark™
98710 |
Medium/Large |
825.86€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12695576
|
Kimberly-Clark™
98720 |
X-Large/2X-Large |
2101.46€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Elasticated overshoe with sole
- Single-use light duty
- Ideal for keeping footwear clean and covered
- Reduce contamination in food processing and light industrial areas
Specifica
White | |
Multi-layer Non-woven Barrier Laminate | |
Overshoe |
Spundbond Polypropylene | |
Water Resistant |