Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System
Run 10 to 80 samples on one gel with this wide-gel electrophoresis system.
859.00€ - 1175.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE marked
Product Line Owl
Dimensione campione 10 to 80
Volume (sistema metrico) tampone 600 mL
Dimensioni (L x P x A) 7.38 x 7.75 x 4 in. (19 x 20 x 10 cm)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11997475
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
D2
Wide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12404607
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
D2-BP
Wide w/Buffer Exchange Ports
1175.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Run 10 to 80 samples on one gel with the Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System.
  • Wide gel size allows 15 or 30 samples to be loaded per row with a micro well comb.
  • Using special combs and a multichannel pipetter, samples may be loaded directly from a 96-well plate, eight or 12 at a time.
  • System is excellent for screening PCR samples or routine DNA fragment analysis.
  • Small footprint saves space on lab bench.
  • Incorporates Thermo Scientific™ EasyCast™ casting design with external caster—gel tray is fitted with gasket, allowing it to fit snugly into caster and providing a leakproof seal without tape.
  • Electrode placement allows gel to be run quickly without compromising resolution.
Includes:
  • Buffer chamber
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • EasyCast gasketed UVT gel tray
  • External multiple gel caster
  • Four combs (two 30-well and two 40-well, 1.5mm thick)
Specifica
Specifica
CE marked
10 to 80
7.38 x 7.75 x 4 in. (19 x 20 x 10 cm)
19 cm
7.75 in.
20 cm
4 in.
150 V
Owl
600 mL
7.38 in.
14.4 cm
6.5
10.2 cm
10 cm