Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi per elettroforesi Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel
Codice prodotto. p-6013222
Click to view available options
Include:
Buffer Exchange Ports
Without Buffer Exchange Ports
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11932935
Marca: Thermo Scientific™ B1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I sistemi per elettroforesi Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel consentono di preparare e trattare un gel nella stessa camera senza necessità di nastro o componenti supplementari.
I sistemi per elettroforesi Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 per Mini Gel consentono di preparare senza perdite e di trattare un gel nella stessa camera senza necessità di nastro o componenti supplementari. Durata e facilità di impiego la rendono una scelta elettiva per studenti e ricercatori che utilizzano volumi elevati.
Caratteristiche:
  • Il sistema offre una vasta gamma di pettini.
  • Due alloggiamenti per pettini nel vassoio per gel consentono di duplicare la capacità del campione raddoppiando il numero di pozzetti per campioni.
  • I vassoi per gel UVT sono serigrafati con un righello fluorescente che facilita la misurazione delle bande.
Include:
  • Camera tampone principale
  • Coperchio Thermo Scientific™ SuperSafe™ con cavi di alimentazione collegati
  • Vassoio per gel UVT con guarnizione Thermo Scientific™ EasyCast™
  • Due pettini: 10 & 14 pozzetti, a due lati, spessore di 1.0/1.5 mm
Informazioni per l'ordinazione:
disponibile con porte di scambio tampone opzionali, (B1-BP), per l'impiego con una pompa di ricircolo esterna.
Garanzia e assistenza:
  • tre anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE
Gel Size Mini
Product Line Owl
Tipo Mini Gel Electrophoresis System
Include Without Buffer Exchange Ports
Dimensione campione Da 5 a 34
Volume (sistema metrico) tampone 600 ml
Dimensioni (L x P x A) 8.63 x 5.88 x 3.75 pollici (22 x 15 x 9.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 8.63 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 11 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 9 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Altezza (sistema metrico) 9.5 cm
Tensione max 150 V