Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 System Replacement Parts
Codice prodotto. 11932965
Click to view available options
Tipo:
External Caster
Gasket
Gel Tray
Include:
12 Slots, 12 Rapid Load Combs
Gasket Pair
Gel Tray Only
Trays and Combs Not Included
Dimensione della confezione:
2 sets
Pezzo
Codice prodotto. 11932965
Marca: Thermo Scientific™ B2CST
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Replace your UVT gel tray, gaskets and external casters with B2 and B3 system replacement parts.
Replace your UVT gel tray, gaskets and external casters with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 System Replacement Parts, for use with EasyCast™ Mini Gel Systems.
For use with Owl EasyCast B2 and B3 Gel Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System
Gel Size Mini
Product Line Owl, EasyCast
Tipo External Caster
Include Trays and Combs Not Included
Lunghezza (sistema metrico) 14 cm
Larghezza (sistema metrico) 12 cm