Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Supplies
Codice prodotto. 11708174 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cellophane, Precut
Gel Drying Frame
Lunghezza (sistema metrico):
14 cm
24 cm
Larghezza (sistema metrico):
14 cm
24 cm
24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
Codice prodotto. 11708174
Marca: Thermo Scientific™ CM20
Use the frames and pre-cut cellophane that come in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Supplies with Owl™ Gel-Drying Kits.
Combine the frames and pre-cut cellophane that come in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Supplies with Owl™ Gel-Drying Kits.
  • Frames and pre-cut cellophane available in large (24 × 24cm) or small (14 × 14cm) format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gel Size 24 x 24 cm
Product Type Cellophane, Precut
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Larghezza (sistema metrico) 24 cm