Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Supplies
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cellophane, Precut
Gel Drying Frame
Lunghezza (sistema metrico):
14 cm
24 cm
Larghezza (sistema metrico):
14 cm
24 cm
24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
Descrizione
Combine the frames and pre-cut cellophane that come in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Supplies with Owl™ Gel-Drying Kits.
- Frames and pre-cut cellophane available in large (24 × 24cm) or small (14 × 14cm) format
Specifica
Specifica
| Gel Size | 14 x 14 cm |
| Product Type | Cellophane, Precut |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 14 cm |