Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Supplies
Use the frames and pre-cut cellophane that come in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Supplies with Owl™ Gel-Drying Kits.
36.40€ - 96.95€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11927535
|
Thermo Scientific™
CM-10 |
Cellophane pre-tagliato; 14 x 14 cm |
39.25€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11708174
|
Thermo Scientific™
CM-20 |
Precut Cellophane; 24 x 24cm |
36.40€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11937535
|
Thermo Scientific™
GDF-1 |
Gel drying frame, Large |
96.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11917535
|
Thermo Scientific™
GDF-3 |
Gel drying frame, Minigel |
48.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Combine the frames and pre-cut cellophane that come in Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Drying Supplies with Owl™ Gel-Drying Kits.
- Frames and pre-cut cellophane available in large (24 × 24cm) or small (14 × 14cm) format