Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems
Provide faster blots with higher efficiency using Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems.
1085.00€ - 2800.00€
Specifica
Product Line Owl
Tipo Electroblotting System
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
12064927
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
HEP-1
For 1 mini gel: Transfer area 20 x 20cm 9.86 x 9.86 x 2 in. (25 x 25 x 5 cm)
1215.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12863163
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
HEP-1
For 1 mini gel: Transfer area 20 x 20cm 9.86 x 9.86 x 2 in. (25 x 25 x 5 cm) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12464647
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
HEP-3
For 4 mini gels: Transfer area 35 x 45cm 19.88 x 15.63 x 2 in. (50.4 x 39.7 x 5.08 cm)
2800.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2026
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provide faster blots with higher efficiency using Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems. Transfers can be done in as little as 15 minutes.
  • Fast, efficient transfer of proteins and nucleic acids to membranes
  • Buffer contained within blotting paper is sufficient for efficient transfer of molecules
  • Base contains stainless-steel cathode plate; lid has platinum/titanium anode plate
  • Ideal for proteins less than 150 kDa
Includes:
  • Base and lid
  • Power supply leads
  • Heavy-duty knobs
Specifica
Specifica
Owl
Electroblotting System
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems