Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems
Cast polyacrylamide gels faster with Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertical protein gel casters that offer a unique casting method.
143.00€ - 186.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Gel Electrophoresis |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl JGC Gel Casting System |
Product Line | Owl |
Tipo | Gel Caster |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) gel | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) gel | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11932975
|
Thermo Scientific™
JGC-2 |
14 cm |
154.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11942975
|
Thermo Scientific™
JGC-3 |
20 cm |
186.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11952975
|
Thermo Scientific™
JGC-4 |
10 cm |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Cast polyacrylamide gels faster with Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertical protein gel casters that offer a unique casting method.
- Pouch collects excess polyacrylamide and seals bottom of gel, eliminating need for tape or bottom spacers.
- Design allows storage of gels without dehydration by adding buffer and heat sealing.
- System casts from one to four gels.
- Few moving parts result in outstanding durability, extra long life.
Includes:
- Casting stand
- Blocking plate
- Three-point leveling base
- Spacer placer
- 25 gel pouches
Specifica
Gel Electrophoresis | |
Owl JGC Gel Casting System | |
Owl | |
Gel Caster |