Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Sequencing System Spacer Sets and Glass Plates
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Offset Glass
Altezza (sistema metrico):
0.18 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Owl™ Sequencing System Spacer Sets and Glass Plates with Owl™ Sequencing Gel Casting Systems.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Offset Glass; 43cmL x 35cmW x 0.18 in. thickness |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ Sequencing System |
| Altezza (sistema metrico) | 0.18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 43 cm |
| Product Type | Offset Glass |
| Spessore (sistema metrico) denti | 3/16 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35 cm |