Learn More
Oxalic acid dihydrate, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10103280
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6153-56-6
Formula molecolare C2H6O6
Molecular Weight (g/mol) 126.064
Numero MDL MFCD00149102
InChI Key GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC Name oxalic acid;dihydrate
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Oxalic acid dihydrate
Punto di fusione 98.0°C to 102.0°C
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare HO2CCO2H·2H2O
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Indice di Merck 15, 7010
Informazioni di solubilità Solubility in water: 138g/L (20°C). Other solubilities: 1200g/L in water (90°C), 400g/L in ethanol, 555g/L in boiling alcohol, 181g/L in glycerol, 10g/L in ether
Peso formulazione 126.04
Percent Purity ≥99%
Grado Extra Pure
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Low Melting Crystalline Mass, Powder, Crystals and/or Chunks
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxalic acid dihydrate
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado