Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10111820 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Product Code. 10111820
Brand: Fisher Chemical O/0650/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 6153-56-6
Formula molecolare C2H6O6
Molecular Weight (g/mol) 126.064
Numero MDL 149102
InChI Key GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
IUPAC Name oxalic acid;dihydrate
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifications
Imballaggio Plastic keg
Pressione del vapore 21.5mbar 50
Forma fisica Powder/Solid
Colore White
pH 1.3
Punto di fusione 98°C
Quantità 5 kg
Peso formulazione 126.04g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Oxalic acid dihydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.