Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxaliplatin
Codice prodotto. 15447999
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 15447999
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66586.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 61825-94-3 | C8H14N2O4Pt, C8H14N2O4Pt | 397.29 g/mol
Oxaliplatin is an anti-tumor agent with activity against colorectal cancer. It shows antitumor activity in cell lines with acquired cisplatin resistance. It is used to treat cancer of the gullet (oesophagus). It is used as adjuvant therapy in patients who have had surgery to remove the cancer. It is used to treat testicular cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione White to off-white
Content And Storage -30°C to -10°C
CAS 61825-94-3
Formula molecolare C8H14N2O4Pt
Peso formulazione 397.29
Sinonimo NSC 266046;
Solubilità Soluble in water with heating and/or sonication
Product Type Oxaliplatin
Forma Crystalline solid
Numero MDL MFCD00866327
InChI Key ZROHGHOFXNOHSO-WHMNLBETNA-L
SMILES O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
IUPAC Name (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine; 1,3-dioxa-2-platinacyclopentane-4,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 397.29
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.