Learn More
Oxidation Reagent, Honeywell Burdick & Jackson™
BioSyn™, suitable for use with DNA/RNA synthesis instruments, 0.02M Iodine in 70/20/10 THF/Pyridine/Water (v/v)
1296.80€
Specifica
CAS | 7553-56-2, 109-99-9, 7732-18-5, 110-86-1 |
---|---|
CAS max % | 0.50%, 67.20%, 10.90%, 21.40% |
Punti di ebollizione | 66°C |
Punto d'infiammabilità | -15°C |
Forma fisica | Liquid, clear |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16805431
|
Honeywell Fluka
BR666-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
1296.80€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
- Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
- ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
- All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Specifica
7553-56-2, 109-99-9, 7732-18-5, 110-86-1 | |
66°C | |
Liquid, clear |
0.50%, 67.20%, 10.90%, 21.40% | |
-15°C | |
Oxidation reagents |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Room Temperature