Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
419.00€ - 10110.00€
Specifica
Tipo di display Backlit Graphic LCD
Range Measuring ranges up to 4000 mg/L BOD possible
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
16223561
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
208276
OxiTop™-i 6
2190.00€
Pezzo
16347231
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
208272
OxiTop™-i B
419.00€
Pezzo
16273951
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
208262
OxiTop™-i IS 12
5720.00€
Pezzo
16219020
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
208260
OxiTop™-i IS 6
3325.00€
Pezzo
16308605
Vedere i documenti
WTW™
208274
OxiTop™-i 2
785.00€
Pezzo
16458763
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
209700
OxiTop™-IDS 1
559.00€
Pezzo
16391736
Vedere i documenti
WTW™
209716
OxiTop™-IDS 12
10110.00€
pezzi 12
16367616
Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
208264
OxiTop™-i SET 2
805.00€
1 set
Descrizione
Descrizione
  • OxiTop™ is a respirometric vessel-top measuring system for BOD self-check measurement with undiluted samples (DIN EN 1899 -2)
  • Measuring ranges up to 4000 mg/L BOD possible
  • No need to convert data - direct input of sample volume
  • Direct display of the BOD value on the measuring head screen
  • Menu-operated, with backlit graphic LCD, control LED and operating buttons for direct BOD readings, volume pre-selection, measurement duration between 1 and 7 days selectable, display of measuring curve, display of current readings
Specifica
Specifica
Backlit Graphic LCD
Measuring ranges up to 4000 mg/L BOD possible