Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Amoxycillin/Clavulanic Acid Antimicrobial Susceptibility discs
Determine the susceptibility of microorganisms using manual AST methods and a full range of high-quality, easy-to-use antimicrobial susceptibility testing discs.
51.95€
Specifica
Agenti antimicrobici Amoxycillin/Clavulanic Acid
Descrizione Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con amoxicillina/acido clavulanico
Codice antibiotico AMC
Product Type Antimicrobial Susceptibility Discs
Test Type Antimicrobial Susceptibility
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Codice antibiotico Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Codice antibiotico Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
10700724
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CT0223B
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con amoxicillina/acido clavulanico AMC 30 μg
51.95€
pezzi 250
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11913812
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
CT0538B
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con amoxicillina/acido clavulanico AMC 3μ g
51.95€
pezzi 250
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Amoxycillin/Clavulanic Acid Antimicrobial Susceptibility discs.
Ease-of-use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.
disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results but also provides a visual indication of the following:
  • Inoculum level
  • Presence of contamination
  • Resistant mutants
  • Beta-lactamase activity
  • Antagonism and synergy between antibiotics
Each cartridge is individually sealed with a desiccant to maintain a moisture level of <2%, ensuring long term stability.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
Specifica
Amoxycillin/Clavulanic Acid
AMC
Antimicrobial Susceptibility
5 cartucce/conf.
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con amoxicillina/acido clavulanico
Antimicrobial Susceptibility Discs
5 Cartridges/Pk.
50 dischi/cartuccia