Learn More
Thermo Scientific™ Sistema per generazione di gas compatto W-Zip Oxoid™ AnaeroGen™
Oxoid AnaeroGen W-Zip Compact è un semplice sistema per la generazione di gas anaerobico per l'incubazione anerobica di un massimo di quattro piastre di Petri o di un pannello di identificazione.
Marca: Thermo Scientific™ AN0010W
74.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23263" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Oxoid AnaeroGen W-Zip Compact è un semplice sistema per la generazione di gas anaerobico per l'incubazione anerobica di un massimo di quattro piastre di Petri o di un pannello di identificazione.
- 1 sacchetto/busta di plastica compatta
Include: 10 sacchetti e 10 buste con zip.
Specifica
W-Zip compatto Oxoid AnaeroGen Thermo Scientific | |
10 sacchetti e 10 buste W-Zip | |
10 unità/conf. |
Compact Gas Generator Kit | |
Thermo Scientific Oxoid |