Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Antimicrobial Susceptibility disc Dispenser
Accurately place antimicrobial susceptibility discs onto your media of choice when carrying out manual Antimicrobial Susceptibility Testing methods.
585.00€ - 735.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Per l'uso solo con dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid |
---|---|
Descrizione | Dispenser dischi per sensibilità agli antibiotici Oxoid |
Product Type | Antimicrobial Susceptibility Disc Dispenser |
Tipo di imballaggio | 1 dispenser/conf. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | No. of Places | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | No. of Places | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10210673
|
Thermo Scientific™
ST6090 |
Dispenser dischi per sensibilità agli antibiotici Oxoid | 6 cartucce disco Oxoid | Piastre diametro 90 mm |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10290333
|
Thermo Scientific™
ST8090 |
Oxoid Antimicrobial Susceptibility Disc Dispenser | 8 Oxoid Disc Cartridges | 90mm diameter plates |
585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12705610
|
Thermo Scientific™
ST6100 |
Oxoid Antimicrobial Susceptibility Disc Dispenser | 6 Oxoid Disc Cartridges | 100mm diameter plates |
695.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12657118
|
Thermo Scientific™
ST8100 |
Oxoid Antimicrobial Susceptibility Disc Dispenser | 8 Oxoid Disc Cartridges | 100mm diameter plates |
625.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Accurately place antimicrobial susceptibility discs onto your media of choice when carrying out manual Antimicrobial Susceptibility Testing methods using a self-tamping Thermo Scientific™ Oxoid™ Antimicrobial Susceptibility disc Dispenser.
One of the simplest and most widely used methods for susceptibility testing, disc diffusion is extremely flexible, offering a wide variety of antibiotics and concentrations which can easily be changed as required.disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results but also provides a visual indication of the following:
- Inoculum level
- Presence of contamination
- Resistant mutants
- Beta-lactamase activity
- Antagonism and synergy between antibiotics
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
Per l'uso solo con dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid | |
Dispenser dischi per sensibilità agli antibiotici Oxoid | |
Antimicrobial Susceptibility Disc Dispenser | |
1 dispenser/conf. |
For use only with Oxoid™ Antimicrobial Susceptibility discs.