Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento selettivo Bacillus Cereus Oxoid™
Oxoid Bacillus Cereus Selective Supplement (Polymyxin B Supplement) is supplied 50,000 IU/Vial for inhibition of Gram-negative bacteria.
Marca: Thermo Scientific™ SR0099E
96.83 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16200kg
Descrizione
Oxoid Bacillus Cereus Selective Supplement (Polymyxin B Supplement) is supplied 50,000 IU/Vial for inhibition of Gram-negative bacteria.
- May be added to Bacillus cereus Selective Agar Base, Part No. CM0617B and MYP Agar Base, Part No. CM0929B
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Bacillus cereus | |
Liofilizzato | |
10/confezione |
Supplemento selettivo Bacillus Cereus | |
Selective Supplement | |
Ciascun flacone per 500 ml di terreno |